Learn More
Litmus, Indicator (pH 5-8), for titration, Honeywell Fluka™
Indicator (pH 5-8), for titration
311.08 - 3705.68
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1393-92-6
MDL-nummer MFCD00000826
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15696030
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
61280-25G
25 g Glass Bottle
311.08
15606040
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
61280-500G
500 g Glass Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1393-92-6
MFCD00000826
Specificatie
Litmus
1393-92-6
≤100.0000%
MFCD00000826
Indicator (pH 5-8), for titration
≥90.0000%
CHCl3
Analytical Reagent
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 1620 days from date of manufacture
missing translation for 'einecsNumber' : 215-739-6
Recommended Storage : Room Temp