Learn More
Lithium Chloride, ReagentPlus™, Honeywell™
Reagent Grade, 99%
50.31 - 453.14
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7447-41-8 |
---|---|
Moleculaire formule | ClLi |
Molecular Weight (g/mol) | 42.39 |
MDL-nummer | MFCD00011078 |
InChI Key | KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride |
PubChem CID | 433294 |
ChEBI | CHEBI:48607 |
IUPAC Name | lithium;chloride |
SMILES | [Li+].[Cl-] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15601960
|
Honeywell Research Chemicals
213233-100G |
100 g |
50.31
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15621960
|
Honeywell Research Chemicals
213233-500G |
500 g | N/A | ||||||
15611960
|
Honeywell Research Chemicals
213233-2KG |
2 kg |
453.14
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- ≥95% for general laboratory use.
Chemische identificatiekenmerken
7447-41-8 | |
42.39 | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
433294 | |
lithium;chloride |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
CHEBI:48607 | |
[Li+].[Cl-] |
Specificatie
Lithium Chloride | |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
[Li+].[Cl-] | |
42.39 | |
CHEBI:48607 | |
99% |
7447-41-8 | |
LiCl | |
NONH for all modes of transport | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
lithium;chloride | |
433294 | |
42.39g/mol | |
ReagentPlus™ |
Veiligheid en behandeling
P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 231-212-3
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ5950000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Lithium chloride
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Lithium chloride