Learn More
Lithium chloride, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
24.62 - 706.52
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7447-41-8
Moleculaire formule ClLi
Molecular Weight (g/mol) 42.39
MDL-nummer MFCD00011078
InChI Key KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synoniem lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10187510
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
413270050
5 g Glass Bottle
24.62
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10328823
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
413271000
100 g Plastic bottle
50.27
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10507942
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
413275000
500 g Plastic bottle
178.17
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10743744
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
413270025
2.5 kg Plastic bottle
706.52
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7447-41-8
42.39
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
433294
[Li+].[Cl-]
ClLi
MFCD00011078
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CHEBI:48607
Specificatie
1382.0°C
605.0°C
7447-41-8
Crystalline Powder and/or Crystals
ClLi
MFCD00011078
15, 5584
Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
[Li+].[Cl-]
42.39
CHEBI:48607
≥99%
1.0% max. (1 g, 105°C, 2 hrs)
2.0600g/mL
Lithium chloride
99%
White
99% min. (Argentometry)
LiCl
01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
lithium(1+) chloride
433294
42.38
ACS Reagent
2.06
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-212-3
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ5950000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Lithium chloride, anhydrous
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Lithium chloride