Learn More
Medline Scientific™ LED Ring Illuminator
Used to provide flat uniform lighting of a subject during stereo microscopy.
241.00 - 432.00
Specificatie
Type | Ring Illuminator |
---|---|
Beschrijving | LED |
Inclusief | Separate power source and light intensity control |
Produktcode | Merk | Beschrijving | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Beschrijving | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12653035
|
Medline Scientific™
7062.5001 |
LED | Varizoom stereo model microscopes |
432.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
12841583
|
Medline Scientific™
7502.0830M |
LED | Steddy stereo model microscopes |
241.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
- With separate power supply and light intensity control
- For stereo models only
Specificatie
Ring Illuminator | |
LED | |
Separate power source and light intensity control |