Learn More
Lead Standard For ICP/MS, Claritas PPT Grade, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
52.60 - 104.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Moleculaire formule Pb
Molecular Weight (g/mol) 207.20
MDL-nummer MFCD00134050
InChI Key WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC Name lead
SMILES [Pb]
Meer specificaties weergeven
Inclusief: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16391166
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
CLPB2-2M
30 mL Triple-leached LDPE bottle
52.60
10076903
Bekijk documenten
SPEX Certiprep
CLPB2-2Y
125 mL Triple-leached LDPE bottle
104.00
Beschrijving
Beschrijving
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Pb1000μg/mL
Certificeringen
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
207.20
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:27889
[Pb]
Pb
MFCD00134050
5352425
lead
Specificatie
Lead Standard
0.1, 2.0, 97.9
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
207.20
Standard Solution
ICP/ICP-MS Standard
ICP/ICP-MS
7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
0.1, 2.0, 97.9
Pb
ICP-MS
[Pb]
lead
5352425
CHEBI:27889
2% HNO3
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'dotInformation' : Nonhazardous
Recommended Storage : Ambient
Productidentificatie
  • 1000µg/ml lead
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H360-Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: nitric acid, lead
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product intended for laboratory use only