Learn More
Lead(II) Sulfide, Pure, Fisher Chemical
Merk: Fisher Chemical L/1730/48
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
100g, Glass Jar
Specificatie
1281.1°C | |
1314-87-0 | |
Solid | |
PbS | |
lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide | |
[S--].[Pb++] | |
239.30 | |
239.26g/mol | |
&1mmHg&852 |
1113.9°C | |
Silver | |
100 g | |
MFCD00016280 | |
FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N | |
λ²-lead(2+) sulfanediide | |
14819 | |
Glass Jar |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Lead(II) sulfide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.