Learn More
Lead(II) cyclohexanebutyrate, 94%, Thermo Scientific™
99.00 - 1244.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 62637-99-4
Moleculaire formule C20H34O4Pb
Molecular Weight (g/mol) 545.688
MDL-nummer MFCD00036403
InChI Key CCJZHCZMNGUOCA-UHFFFAOYSA-L
Synoniem lead cyclohexanebutyrate, lead bis 4-cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, lead 2+ salt, cyclohexanebutanoic acid, lead 2+ salt 2:1, lead 2+ bis 4-cyclohexylbutanoate, acmc-20akns, lead ii cyclohexanebutyrate, 4-cyclohexylbutanoate; lead 2+, biscyclohexanebutyric acid lead ii salt, $l^ 2-lead 2+ ion bis 4-cyclohexylbutanoate
PubChem CID 112896
IUPAC Name 4-cyclohexylbutanoate;lead(2+)
SMILES C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].[Pb+2]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11473507
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17280.06
5 g N/A N/A N/A
11483507
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17280.14
25 g N/A N/A N/A
11493507
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17280.22
100 g N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
62637-99-4
545.688
CCJZHCZMNGUOCA-UHFFFAOYSA-L
112896
C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].[Pb+2]
C20H34O4Pb
MFCD00036403
lead cyclohexanebutyrate, lead bis 4-cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, lead 2+ salt, cyclohexanebutanoic acid, lead 2+ salt 2:1, lead 2+ bis 4-cyclohexylbutanoate, acmc-20akns, lead ii cyclohexanebutyrate, 4-cyclohexylbutanoate; lead 2+, biscyclohexanebutyric acid lead ii salt, $l^ 2-lead 2+ ion bis 4-cyclohexylbutanoate
4-cyclohexylbutanoate;lead(2+)
Specificatie
Lead(II) cyclohexanebutyrate
C20H34O4Pb
UN2291
CCJZHCZMNGUOCA-UHFFFAOYSA-L
4-cyclohexylbutanoate;lead(2+)
112896
94%
62637-99-4
MFCD00036403
lead cyclohexanebutyrate, lead bis 4-cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, lead 2+ salt, cyclohexanebutanoic acid, lead 2+ salt 2:1, lead 2+ bis 4-cyclohexylbutanoate, acmc-20akns, lead ii cyclohexanebutyrate, 4-cyclohexylbutanoate; lead 2+, biscyclohexanebutyric acid lead ii salt, $l^ 2-lead 2+ ion bis 4-cyclohexylbutanoate
C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].C1CCC(CC1)CCCC(=O)[O-].[Pb+2]
545.688
545.68
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H360-H373-H302-H332
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: LEAD COMPOUNDS, SOLUBLE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 263-663-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Lead(II) cyclohexanebutyrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .