Learn More
Lead granules, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
182.91 - 616.07
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7439-92-1 |
---|---|
Moleculaire formule | Pb |
Molecular Weight (g/mol) | 207.20 |
MDL-nummer | MFCD00134050 |
InChI Key | WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant |
PubChem CID | 5352425 |
ChEBI | CHEBI:27889 |
IUPAC Name | lead |
SMILES | [Pb] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11310198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042928.18 |
50 g |
182.91
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11300198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042928.30 |
250 g |
616.07
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7439-92-1 | |
207.20 | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
5352425 | |
lead |
Pb | |
MFCD00134050 | |
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant | |
CHEBI:27889 | |
[Pb] |
Specificatie
Lead | |
7439-92-1 | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00134050 | |
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N | |
lead | |
5352425 | |
Odorless |
Gray | |
Gray granules | |
Pb | |
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant | |
[Pb] | |
207.20 | |
CHEBI:27889 | |
Granular |
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P260-P263-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
H350-H360FD-H362-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-100-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Lead granules
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .