Learn More
Buerkle™ LDPE-wasflessen met zwanenhals dompelpijp
Met een scherpe bocht in de hals om het gevaar van zijwaartse spetters te elimineren. Buerkle™ LDPE-wasflessen met dompelpijp met zwanenhals produceert een nauwkeurige, rechte, exact gerichte sproeistraal.
Merk:  Buerkle™ 0310-0100
7.17 EUR valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10407311
  • 7.55 / Each
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured from low density polyethylene (LDPE) for clarity, strength and flexibility
  • Immersion tube is removable
  • Translucent bottles for optimum visibility
  • Suitable for foodstuff
  • Screw cap with immersion tube
Specificatie
Specificatie
1000 mL
Used with Foodstuffs
315 mm
Transparent
LDPE
98 mm