Learn More
Kautex™ LDPE-emmers
Met dikke wanden voor stabiliteit en een lange gebruiksduur. Kautex™ LDPE-emmers bieden een stevige opvang en sterke ondersteunende handgreep voor allerlei doeleinden.
Merk:  Kautex™ 2000070587
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10569241
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Thick-walled, very stable
  • Graduated litre scale on the inside
  • Industrial and laboratory buckets: Plastic coated steel handle, White
  • Builder’s bucket: Rustproof handle, Dark grey
Application:
  • dispensing
  • sending samples
  • mixing
  • transferring
  • transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Emmer
Ja
Donkergrijs
253 mm
279 mm
Elk 1
10 l
LDPE
212 mm
Roestvrij
met roestbestendige handgreep