Learn More
Kautex™ LDPE-emmers
Met dikke wanden voor stabiliteit en een lange gebruiksduur. Kautex™ LDPE-emmers bieden een stevige opvang en sterke ondersteunende handgreep voor allerlei doeleinden.
Merk: Kautex™ 2000070585
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Thick-walled, very stable
- Graduated litre scale on the inside
- Industrial and laboratory buckets: Plastic coated steel handle, White
- Builder’s bucket: Rustproof handle, Dark grey
- dispensing
- sending samples
- mixing
- transferring
- transport
Specificatie
Emmer | |
LDPE | |
212 mm | |
Staal met kunststofcoating | |
met draaghandgreep van staal met kunststofcoating |
Ja | |
Wit | |
253 mm | |
279 mm | |
Elk 1 |