Learn More
LCORL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen LCORL
Concentratie 0.27 mg/mL
Toepassingen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16837364
Bekijk documenten
Proteintech
17468-1-AP-20UL
20 μL
145.00
16827364
Bekijk documenten
Proteintech
17468-1-AP-150UL
150 μL
410.00
Beschrijving
Beschrijving
May act as transcription activator that binds DNA elements with the sequence 5′-CCCTATCGATCGATCTCTACCT-3′. May play a role in spermatogenesis.
Specificatie
Specificatie
LCORL
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q3U285, Q8N3X6
209707, 254251, 498385
LCORL Fusion Protein Ag11377
Primary
-20°C
LCORL
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
LCoR like protein, LCORL, MLR1
Lcorl
IgG
Antigen Affinity Chromatography