Learn More
Lauroyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
21.31 - 146.73
Chemische identificatiekenmerken
CAS 112-16-3
Moleculaire formule C12H23ClO
Molecular Weight (g/mol) 218.77
MDL-nummer MFCD00000740
InChI Key NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Synoniem lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365
PubChem CID 8166
IUPAC Name dodecanoyl chloride
SMILES CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10308903
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
169030500
50 g Glass bottle
21.31
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10419270
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
169032500
250 g Glass bottle
58.69
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10615612
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
169030010
1 kg Glass bottle
146.73
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
112-16-3
218.77
NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
8166
CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
C12H23ClO
MFCD00000740
lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365
dodecanoyl chloride
Specificatie
Lauroyl chloride
-17.0°C
134.0°C to 137.0°C (11.0 mmHg)
Authentic
C12H23ClO
1.4440 to 1.4460
02, 363
lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365
NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
dodecanoyl chloride
8166
98%
112-16-3
0.9200g/mL
140°C
97.5% min. (GC)
CH3(CH2)10COCl
MFCD00000740
0.92
Solubility in water: reacts. Other solubilities: organic solutions
CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
218.77
218.77
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-941-7
Productidentificatie
  • Lauroyl chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.