Learn More
Brady™ Laminated Polyester Warning Signs
Merk:  Brady™ 250243
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10132704
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
3/Pk.
Laminated Polyester
100 mm
100 mm
Triangular
Warning Sign
Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
0.024 mm
-40°C to 110°C
Warning of Oxidizing Substances
Black on Yellow