Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Eyewash station
Sign compliant to ISO 7010.
Merk:  Brady™ 815555
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15604337
  • 14.60 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specificatie
Specificatie
ISO 7010
Gloss
1 Ea.
Indoor and Outdoor
0.099 mm
-40°C to 110°C
Global
PIC E011-400x400-PE-CRD/1
Polyester
Permanent Acrylic
400 mm
400 mm
Square
White on Green