Learn More
Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester
Zorg voor veiligheid bij het werk en voor maximale productiviteit met deze GHS-waarschuwingslabels. Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester zijn verkrijgbaar in diverse maten, met en zonder tekst. Gestandaardiseerde afbeeldingen verkleinen de kans op misverstanden.
Merk:  Brady™ 811691
145.35 EUR valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15694207
  • 157.00 / Pack of 250
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Self-adhesive diamond shape labels
  • Pre-printed with GHS hazard symbols
  • Laminated polyester, gloss finish black and red on white
Specificatie
Specificatie
ISO 7010, RoHS-conform op grond van EU-Richtlijn 2002/95/EG
Gloss
250 per pak
Permanent drukgevoelig op acrylbasis, Pressure-sensitive
Wordt gebruikt voor pijpmarkers en veiligheidstekens
0.024 mm
-40°C to 110°C
Oxiderend
Black on White
PIC 1803-50*50-B7541-RLL-C
Gelamineerd polyester
Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll
Material: Gelamineerd polyester
50 mm
50 mm
Ruit
GHS-symboolteken