Learn More
Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester
Zorg voor veiligheid bij het werk en voor maximale productiviteit met deze GHS-waarschuwingslabels. Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester zijn verkrijgbaar in diverse maten, met en zonder tekst. Gestandaardiseerde afbeeldingen verkleinen de kans op misverstanden.
Merk: Brady™ 814039
152.36 EUR valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Zelfklevend
- Gelamineerd polyester met hoogglans
Specificatie
ISO 7010, RoHS-conform op grond van EU-Richtlijn 2002/95/EG | |
Gloss | |
250/Pk. | |
Permanent acryl | |
Wordt gebruikt voor pijpmarkers en veiligheidstekens | |
0.024 mm | |
-40°C to 110°C | |
Corrosief | |
Rood en zwart op wit |
PIC 1808-50*50-B7541-RLL-DC | |
Gelamineerd polyester | |
Individual Markers on a Roll | |
Material: Gelamineerd polyester | |
50 mm | |
50 mm | |
Diamond | |
GHS-symboolteken |