Learn More
Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester
Zorg voor veiligheid bij het werk en voor maximale productiviteit met deze GHS-waarschuwingslabels. Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester zijn verkrijgbaar in diverse maten, met en zonder tekst. Gestandaardiseerde afbeeldingen verkleinen de kans op misverstanden.
Merk:  Brady™ 811686
145.35 EUR valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15674207
  • 157.00 / Pack of 250
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Self-adhesive labels with GHS Symbol
  • Laminated polyester with gloss finish
  • High quality labels that can withstand the toughest environments
  • Ultra-durable materials mean you only need to label products once in their lifetime
  • Extremely weather, abrasion and chemical resistant
  • Labels can withstand temperatures of -40 °C to +120 °C
  • 50mm x 50mm labels are supplied as a continuous roll, user cuts as required
  • 100mm x 100mm labels are individual labels on a roll
Specificatie
Specificatie
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Gloss
Elk 1
Permanent acryl
Pijpmarkers en veiligheidstekens
0.024 mm
-40°C to 110°C
Ontvlambaar
Zwart en rood op wit
PIC 1802-50*50-B7541-RLL-C
Gelamineerd polyester
Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll
Material: Gelamineerd polyester
50 mm
50 mm
Ruit
GHS-symbool