Learn More
Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester
Zorg voor veiligheid bij het werk en voor maximale productiviteit met deze GHS-waarschuwingslabels. Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester zijn verkrijgbaar in diverse maten, met en zonder tekst. Gestandaardiseerde afbeeldingen verkleinen de kans op misverstanden.
Merk:  Brady™ 811704
381.90 EUR valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15644217
  • 411.00 / 250 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Zelfklevend
  • Gelamineerd polyester met hoogglans
Specificatie
Specificatie
ISO 7010, RoHS-conform op grond van EU-Richtlijn 2002/95/EG
Gloss
250/Pk.
Permanent drukgevoelig op acrylbasis, Pressure-sensitive
Wordt gebruikt voor pijpmarkers en veiligheidstekens
0.024 mm
-40°C to 110°C
Gevaarlijk voor watermilieu
Black on White
PIC 1806-100*100-B7541-RLL
Gelamineerd polyester
Individual Markers on a Roll
Material: Gelamineerd polyester
100 mm
100 mm
Diamond
GHS-symboolteken