Learn More
Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester
Zorg voor veiligheid bij het werk en voor maximale productiviteit met deze GHS-waarschuwingslabels. Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester zijn verkrijgbaar in diverse maten, met en zonder tekst. Gestandaardiseerde afbeeldingen verkleinen de kans op misverstanden.
Merk: Brady™ 811695
9.12 EUR valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Self-adhesive
- Laminated polyester with gloss finish
Specificatie
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC | |
Polyester | |
Card Mounted | |
Laminated Polyester | |
40 mm | |
40 mm | |
Diamond | |
GHS Symbol Sign |
PIC 1804-40*40-B7541-CRD | |
100/Pk. | |
Permanent Acrylic, Pressure-sensitive | |
Pipe markers and safety signs | |
0.024 mm | |
-40°C to 110°C | |
Compressed Gas |