Learn More
Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester
Zorg voor veiligheid bij het werk en voor maximale productiviteit met deze GHS-waarschuwingslabels. Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester zijn verkrijgbaar in diverse maten, met en zonder tekst. Gestandaardiseerde afbeeldingen verkleinen de kans op misverstanden.
Merk:  Brady™ 811707
15.45 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15434861
  • 16.90 / 6 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Self-adhesive
  • Laminated polyester with gloss finish
Specificatie
Specificatie
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Polyester
Card Mounted
Laminated Polyester
70 mm
70 mm
Diamond
GHS Symbol Sign
PIC 1806-70*70-B7541-CRD
6/Pk.
Permanent Acrylic, Pressure-sensitive
Pipe markers and safety signs
0.024 mm
-40°C to 110°C
Hazardous to Aquatic Environment