Learn More
Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester
Zorg voor veiligheid bij het werk en voor maximale productiviteit met deze GHS-waarschuwingslabels. Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester zijn verkrijgbaar in diverse maten, met en zonder tekst. Gestandaardiseerde afbeeldingen verkleinen de kans op misverstanden.
Merk: Brady™ 811691
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Self-adhesive diamond shape labels
- Pre-printed with GHS hazard symbols
- Laminated polyester, gloss finish black and red on white
Specificatie
ISO 7010, RoHS-conform op grond van EU-Richtlijn 2002/95/EG | |
Gloss | |
250 per pak | |
Permanent drukgevoelig op acrylbasis, Pressure-sensitive | |
Wordt gebruikt voor pijpmarkers en veiligheidstekens | |
0.024 mm | |
-40°C to 110°C | |
Oxiderend | |
Black on White |
PIC 1803-50*50-B7541-RLL-C | |
Gelamineerd polyester | |
Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll | |
Material: Gelamineerd polyester | |
50 mm | |
50 mm | |
Ruit | |
GHS-symboolteken |