Learn More
Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester
Zorg voor veiligheid bij het werk en voor maximale productiviteit met deze GHS-waarschuwingslabels. Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester zijn verkrijgbaar in diverse maten, met en zonder tekst. Gestandaardiseerde afbeeldingen verkleinen de kans op misverstanden.
Merk:  Brady™ 811686
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11743879
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Self-adhesive labels with GHS Symbol
  • Laminated polyester with gloss finish
  • High quality labels that can withstand the toughest environments
  • Ultra-durable materials mean you only need to label products once in their lifetime
  • Extremely weather, abrasion and chemical resistant
  • Labels can withstand temperatures of -40 °C to +120 °C
  • 50mm x 50mm labels are supplied as a continuous roll, user cuts as required
  • 100mm x 100mm labels are individual labels on a roll
Specificatie
Specificatie
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Gloss
Elk 1
Permanent acryl
Pijpmarkers en veiligheidstekens
0.024 mm
-40°C to 110°C
Ontvlambaar
Zwart en rood op wit
PIC 1802-50*50-B7541-RLL-C
Gelamineerd polyester
Continuous Roll, 250 Symbols (not labels)/Roll
Material: Gelamineerd polyester
50 mm
50 mm
Ruit
GHS-symbool