Learn More
Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester
Zorg voor veiligheid bij het werk en voor maximale productiviteit met deze GHS-waarschuwingslabels. Brady™ GHS-aanduidingen van gelamineerd polyester zijn verkrijgbaar in diverse maten, met en zonder tekst. Gestandaardiseerde afbeeldingen verkleinen de kans op misverstanden.
Merk:  Brady™ 811709
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11598894
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Zelfklevend
  • Gelamineerd polyester met hoogglans
Specificatie
Specificatie
ISO 7010, RoHS-conform op grond van EU-Richtlijn 2002/95/EG
Gloss
250/Pk.
Permanent drukgevoelig op acrylbasis, Pressure-sensitive
Wordt gebruikt voor pijpmarkers en veiligheidstekens
0.024 mm
-40°C to 110°C
Ademhalingsgevaar
Black on White
PIC 1807-100*100-B7541-RLL
Gelamineerd polyester
Individual Markers on a Roll
Material: Gelamineerd polyester
100 mm
100 mm
Diamond
GHS-symboolteken