Learn More
Bochem™ Laboral vierkante statiefklemmen
Houd klemmen op hun plaats. BOCHEM™ Laboral vierkante statiefklemmen worden geleverd met zeskantige aansluitschroeven.
Merk:  Bochem™ B08600121
Produktcode. 10646951
  • 20.60 /
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Met zeskantige aansluitschroeven
  • Combinatiemogelijkheid voor aanpassing van de hoek van 0-360°
Specificatie
Specificatie
Allen-schroeven
Vierkant
Elk 1
Laboral-statiefklemmen
12 tot 13 mm