Learn More
Labconco™ Microcentrifuge Tube Racks
Hold tubes upright and promote conduction of heat or cold from Temp-Zone area on selected models of Purifier Cell Logic Biosafety Cabinets to help maintain sample temperature
161.00 - 386.00
Specificatie
Producttype | Microcentrifuge Tube Rack |
---|---|
Kleur | Natural |
Materiaal | Aluminum |
Rekken | None |
Stapelbaar | No |
Produktcode | Merk | Posities | Registraties | Voor gebruik met (apparatuur) | Afmetingen (L x B x H) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Posities | Registraties | Voor gebruik met (apparatuur) | Afmetingen (L x B x H) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
15989501
|
Labconco™
4026403 |
96 | Microtubes (1.5 mL) | 1.5 mL Microtubes | 8 x 8 x 1.5 in. |
386.00
1 stuk |
|
||
16358887
|
Labconco™
4026401 |
96 | Microtubes (0.5 mL) | 0.5 mL Microtubes | 8 x 6 x 1.5 in. |
358.00
|
|
||
16802566
|
Labconco™
4026402 |
18 | Microtubes (1.5 mL) | 1.5 mL Microtubes | 6 x 2 x 1.5 in. |
230.00
|
|
||
15546029
|
Labconco™
4026405 |
12 | Microtubes (5 mL) | 5 mL Microtubes | 5 x 2 x 2.5 in. |
161.00
|
|
||
Beschrijving
Hold tubes upright and promote conduction of heat or cold from Temp-Zone area on selected models of Purifier Cell Logic Biosafety Cabinets to help maintain sample temperature
- Material: Anodized aluminum
- Color: Blue
Specificatie
Microcentrifuge Tube Rack | |
Aluminum | |
No |
Natural | |
None |