Learn More
L-Dihydroorotic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5988-19-2 | C5H6N2O4 | 158.11 g/mol
151.00 - 520.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 5988-19-2
Moleculaire formule C5H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 158.11
InChI Key UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
Synoniem l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate
PubChem CID 439216
ChEBI CHEBI:17025
IUPAC Name (4S)-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid
SMILES C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11906541
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
437240010
1 g Glass bottle
151.00
1 gram
11916541
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
437240050
5 g Glass bottle
520.00
5 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
5988-19-2
158.11
l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate
CHEBI:17025
C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
C5H6N2O4
UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
439216
(4S)-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid
Specificatie
L-Dihydroorotic acid
254.0°C to 255.0°C
Authentic
C5H6N2O4
UFIVEPVSAGBUSI-REOHCLBHSA-N
(4S)-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid
439216
158.11
Powder
5988-19-2
White
98.5% min. (HPLC)
l-dihydroorotic acid, s-2,6-dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid, l-dihydroorotate, dihydro-l-orotic acid, s-dihydroorotic acid, l-hydroorotic acid, s-dihydroorotate, hydroorotic acid, l, 4s-2,6-dioxo-1,3-diazinane-4-carboxylic acid, s-4,5-dihydroorotate
C1C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
158.11
CHEBI:17025
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF ON SKIN:
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
  • L-Dihydroorotic acid
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.