Learn More
Ansell KSR™ 22-515 Vinyl Coated Gloves with Interlock Knit Liner
These light, comfortable gloves are ideal for periods of extended wear during light-duty work. Vinyl coating enhances grip when working with small, difficult objects.
114.00
Specificatie
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Coating Material PVC
Kleur Tan
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Specific
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12600782
Bekijk documenten
Ansell
22515070
7
114.00
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12610782
Bekijk documenten
Ansell
22515075
7.5
114.00
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12620782
Bekijk documenten
Ansell
22515080
8
114.00
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12630782
Bekijk documenten
Ansell
22515090
9
114.00
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12690772
Bekijk documenten
Ansell
22515100
10
114.00
12 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Slip on cuff for easy donning and doffing
  • Ideal for long wear during light-duty applications
  • Enhanced grip for handling small, difficult objects
Specificatie
Specificatie
ANSI 3
Tan
Specific
2121A
Open
22-515
PVC
ANSI A1
Dip-coated Gloves
Inspection, Assembly, and Metal Fabrication
Cotton