Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Screw-Thread Sample Vials without Closure
Cylindrical shape provides solid balance. Flat bottom facilitates free-standing capability.
441.00 - 470.00
Specificatie
Materiaal | Borosilicate Glass |
---|---|
Soort schroefdraad | Screw |
Type sluiting | Screw Cap |
Produktcode | Merk | Certificeringen/conformiteit | Kleur | Afmetingen van sluiting | Volume (Engels) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Certificeringen/conformiteit | Kleur | Afmetingen van sluiting | Volume (Engels) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
17751078
|
DWK Life Sciences
60815-1760 |
USP Type I | Amber | 15-425 | 2.16 dr. |
470.00
Pack of 1000 |
|
||
17741078
|
DWK Life Sciences
60810-2170 |
ASTM Type I, Class A | Clear | 18-400 | 1 dr. |
441.00
Pack of 1000 |
|
||
10367642
|
DWK Life Sciences
60810-1965 |
ASTM Type I, Class A | Clear | 15-425 | 3.2 dr. |
450.00
Pack of 1000 |
|
||
Beschrijving
- Glass sample vial has a screw thread finish
- KG-33 borosilicate glass
- Ungraduated with no closure included
Specificatie
Borosilicate Glass | |
Screw | |
Screw Cap |