Learn More
DWK Life Sciences™ Kimble™ Sample Vials with Black Phenolic Caps and Polyvinyl-faced Pulp Liners
Kimble™ Screw thread N-51A Borosilicate Glass Sample Vials made of low extractable Kimax N-51A glass.
417.00 - 623.00
Specificatie
Kleur van sluiting Black
Kleur Clear
Materiaal van sluiting Phenolic
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Volume (metrisch) Afmetingen van sluiting Diameter (metrisch) buiten Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Afmetingen van sluiting Diameter (metrisch) buiten Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16415089
Bekijk documenten
DWK Life Sciences™
60910C-6
24 mL 20-400 23 mm
623.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15960471
Bekijk documenten
DWK Life Sciences™
60910C-8
30 mL 22-400 25 mm
417.00
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Kimble™ Screw-Thread N-51A Borosilicate Glass Sample Vials made of low extractable Kimax N-51A glass.
  • Vials with phenolic caps and polyvinyl-faced liners
  • Borosilicate glass sample vials with caps
  • Caps are not attached
  • Clear screw thread sample vial
  • Closed-top black phenolic closure with polyvinyl-faced pulp liner (not attached)
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Compliance
Kimax N-51A glass conforms to ASTM Type 1, Class B requirements.
Specificatie
Specificatie
Black
Clear
Phenolic