Learn More
Kerosene, Reagent grade, Honeywell™ Riedel-de Haën™
reagent grade, low odor
145.00 - 583.70
Chemische identificatiekenmerken
CAS 8008-20-6
MDL-nummer MFCD00135561
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15693860
Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
329460-3.8L
3.8 L Glass Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15683860
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
329460-18.9L
18.9 L Stainless Steel Can
583.70
Beschrijving
Beschrijving
  • ≥95% for general laboratory use.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
8008-20-6
MFCD00135561
Specificatie
Kerosene
Colorless
175°C to 325°C
MFCD00135561
4.5 (vs air)
Liquid
8008-20-6
0.8g/mL at 25°C
70°C (158°F)
UN1223
Reagent
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P301 + P310-P331
H304-H315-H336-H411
Danger
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 3 - DOT_1993NA_ Kerosene
missing translation for 'einecsNumber' : 232-366-4
missing translation for 'rtecsNumber' : OA5500000