Learn More
Kerosene, purum p.a, Honeywell™
53.23 - 183.87
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15616000
|
Honeywell Research Chemicals
60710-1L |
1 L | Glass bottle |
53.23
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15626000
|
Honeywell Research Chemicals
60710-2.5L |
2.5 L | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
15636000
|
Honeywell Research Chemicals
60710-5L |
5 L | Glass bottle |
183.87
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
8008-20-6 | |
MFCD00135561 |
Specificatie
Kerosene | |
Colorless | |
175°C to 3257deg;C | |
UN1223 | |
Liquid |
8008-20-6 | |
0.8g/mL at 25°C | |
MFCD00135561 | |
4.5 (vs air) |
Veiligheid en behandeling
P301 + P310-P331
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 3 - DOT_1993NA_ Kerosene
missing translation for 'rtecsNumber' : 232-366-4
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Kerosene
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Kerosene