Learn More
KD Scientific Dual and Multiple Syringe Infusion/Withdrawal Pumps
Easy-to-use programmable syringe pumps
Merk:  KD Scientific 789210
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10168514
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Eenvoudige instelling via menu's, voor het programmeren van de diameter van de injectiespuit, de doorvoersnelheid en het doseringsvolume
  • Display met achtergrondverlichting
  • Automatisch uitschakelen
  • Instellingen kunnen tijdens functioneren worden bekeken en gewijzigd
  • De laatste instellingen worden in het geheugen opgeslagen zodat deze herhaald kunnen worden
Meerdere spuitpompen
  • Capaciteit: Injectiespuiten van 10 μl tot 140 ml tot 10 (afhankelijk van afmeting injectiespuit)
  • Ingebouwde RS-232-C en TTL-interfaces voor eenvoudige externe controle
  • Geschikt voor glazen of kunststof injectiespuiten
  • Verkrijgbaar als infusie- en infusie-/afnamemodellen
Specificatie
Specificatie
115 V
10 μL to 140 mL
18 kg
±0.2%
Backlit LCD
2
0.001 μL/hr. to 147 mL/min.
RS232C, TTL
40 lb.
Infusion Withdrawal Pump
±0.5%