Learn More
Sampling Systems™ Jumbo Sack Sampler
Introduced to meet the demand of sampling large items including nuts, grains and larger granules. Sampling Systems™ Jumbo Sack Sampler is a quick and efficient way to obtain samples of the substances within sacks and bags.
158.00 - 390.00
Specificatie
Producttype Jumbo Sampler
Materiaal Stainless Steel (316L)
Diameter (metrisch) 40 mm
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Inclusief Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inclusief Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15809251
Bekijk documenten
Sampling Systems™
1309A-400
Plain End 400 mm
158.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15819251
Bekijk documenten
Sampling Systems™
1309A-800
Plain End 800 mm
187.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15829251
Bekijk documenten
Sampling Systems™
1309B-400
End Cap 400 mm
274.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15839251
Bekijk documenten
Sampling Systems™
1309B-800
End Cap 800 mm
316.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15849251
Bekijk documenten
Sampling Systems™
1309C-400
Bottle Adapter End 400 mm
354.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15859251
Bekijk documenten
Sampling Systems™
1309C-800
Bottle Adapter End 800 mm
390.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Type A: Plain style - simply hold over the bag
  • Type B: End cap - sample is held in the sampler until the sample is deposited
  • Type C: Bottle adapter - sample drops straight into the bottle
  • Manufactured from 316L stainless steel
  • Available in 400mm or 800mm lengths
Specificatie
Specificatie
Jumbo Sampler
Stainless Steel (316L)
40 mm