Learn More
Isopropanol, 99.5%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
50.90 - 132.35
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H8O |
Molecular Weight (g/mol) | 60.096 |
MDL-nummer | MFCD00011674 |
InChI Key | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
PubChem CID | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
IUPAC Name | propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10723124
|
Thermo Scientific Acros
327272500 |
250 mL | Glass Bottle |
50.90
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10215331
|
Thermo Scientific Acros
327270010 |
1 L | Glass Bottle |
132.35
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Specificatie
Isopropanol | |
67-63-0 | |
Liquid | |
0.0005% max. | |
(CH3)2CHOH | |
Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C | |
0.05% max. (Coulometric) | |
15, 5254 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1 | |
Molecular Biology |
DNAse, RNAse and Protease Free | |
2.1 (Air = 1.0) | |
99.5% | |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
01, 360 | |
13,108 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
≥99.5% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
May cause drowsiness or dizziness.
Causes serious eye irritation.
Highly flammable liquid and vapor.
Emergency Overview
Flammable liquid and vapor. Irritating to eyes and skin. May cause irritation of respiratory tract. Vapors may cause drowsiness and dizziness. Aspiration hazard if swallowed - can enter lungs and
Signal Word: WARNING!
- Isopropanol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.