Learn More
Isophorone diisocyanate, 98+%, mixture of isomers, Thermo Scientific Chemicals
25.71 - 165.83
Chemische identificatiekenmerken
CAS 4098-71-9
Moleculaire formule C12H18N2O2
Molecular Weight (g/mol) 222.29
MDL-nummer MFCD00064956
InChI Key NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
Synoniem isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
PubChem CID 169132
ChEBI CHEBI:53214
IUPAC Name 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10555290
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
427600500
50 mL Glass bottle
25.71
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10844161
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
427602500
250 mL Glass bottle
64.49
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10646640
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
427600010
1 L Glass bottle
165.83
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
4098-71-9
222.29
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
169132
5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
C12H18N2O2
MFCD00064956
isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
CHEBI:53214
CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Specificatie
Isophorone diisocyanate
Colorless to Yellow
153.0°C (10.0 mmHg)
Authentic
C12H18N2O2
MFCD00064956
isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
222.29
CHEBI:53214
222.28
Liquid
4098-71-9
1.0610g/mL
163°C
97.5% min. (sum of mixed isomers) (GC)
1.4830 to 1.4850 (20°C, 589nm)
1.061
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane
169132
13-15 mPa.s (23°C)
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Toxic to aquatic life with long lasti
GHS P Statement
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
If skin irritation or
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 223-861-6
Productidentificatie
  • Isophorone diisocyanate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H331-Giftig bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.