Learn More
Isophorone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
15.17 - 77.08
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 78-59-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C9H14O |
Molecular Weight (g/mol) | 138.21 |
MDL-nummer | MFCD00001584 |
InChI Key | HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one |
PubChem CID | 6544 |
ChEBI | CHEBI:34800 |
IUPAC Name | 3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one |
SMILES | CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10518860
|
Thermo Scientific Acros
122640050 |
5 mL | Glass bottle | N/A | |||||
10021210
|
Thermo Scientific Acros
122645000 |
500 mL | Glass bottle |
24.62
500 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10550971
|
Thermo Scientific Acros
122640010 |
1 L | Glass bottle |
38.69
1 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
13478328
|
Thermo Scientific Acros
122640025 |
2.5 L | Glass bottle |
77.08
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
78-59-1 | |
138.21 | |
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N | |
6544 | |
3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one |
C9H14O | |
MFCD00001584 | |
isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one | |
CHEBI:34800 | |
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1 |
Specificatie
Isophorone | |
78-59-1 | |
Colorless to Yellow | |
213.0°C to 214.0°C | |
Authentic | |
C9H14O | |
MFCD00001584 | |
15,5242 | |
isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one | |
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N | |
3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one | |
6544 | |
2.6 mPa.s (20°C) | |
97% |
98% | |
-8.0°C | |
0.9200g/mL | |
84°C | |
96% min. (GC) | |
1.4770 to 1.4790 | |
07,65 | |
0.92 | |
Solubility in water: 12g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone | |
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1 | |
138.21 | |
CHEBI:34800 | |
138.21 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful in contact with skin.
Suspected of causing cancer.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 201-126-0
missing translation for 'rtecsNumber' : GW7700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Isophorone
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.