Learn More
Ionchromatografie referentiestandaard cyanide, H2O/2% KOH, 1000 ug/ml:KCN, SPEX CertiPrep™
Referentiemateriaal NIST-Traceable-gecertificeerd volgens ISO/IEC-richtlijn 34
Merk:  SPEX Certiprep RSCN9-2Y
Aantal 125 ml
Verpakking LDPE-fles, drie keer uitgeloogd
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10192342
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
Anorganische standaard gemaakt voor AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, en instrumenten
AnalyteConcentration
CN-1000μg/mL
Certificeringen
Geaccrediteerd door A2LA voor ISO/IEC 17025 en ISO/IEC Guide 34 en gecertificeerd door UL-DQS voor ISO 9001
Compliance
Conform GHS/OSHA
Specificatie
Specificatie
Cyanide Standard (Simple)
0.1, 2.0, 97.9
0.1, 2.0, 97.9
7732-18-5
Ion Chromatography
Standard Solution
2% KOH
LDPE-fles, drie keer uitgeloogd
125 ml
Met analysecertificaat.
Tot 68 elementen worden gescand met de gevonden waarden voor ICP- en ICP-MS-standaarden. De gevonden waarde van de sporen van metaalonzuiverheden wordt vermeld op het analysecertificaat.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF en andere analytische instrumenten
Certified Reference Material
For Use In    Matrix    Contents    Cat. No.
EPA Methods 335.2 and 335.3; ASTM Method D2036-19; and Standard Method 4500-CNF.    CN in H2O    1000μg/mL:KCN    RSCN9-2X, -2Y
EPA Method 335.1    CN in H2O    1000μg/mL:K3Fe(CN)6    RSCN9C-2X
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • 1007
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P331-GEEN braken opwekken.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: potassium hydroxide,potassium cyanide