Learn More
Iodine Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
I2, CAS Number-7553-56-2, tincture iodine, iodine sublimed, iodine solution, iodine crystals, iodine, iode, diiodine, vistarin, iodio, eranol, 1L, CHEBI:17606, Brown, PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N, molecular iodine, 0 deg.C, 11355, 253.809, Amber glass bottle, Liquid, 807, II, 0.7, 14mmHg
111.00 - 114.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7553-56-2
Moleculaire formule I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synoniem iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC Name molecular iodine
SMILES II
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10625112
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/4410/15
1 L
111.00
10375800
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/4410/17
2.5 L
114.00
Beschrijving
Beschrijving
I2, CAS Number-7553-56-2, tincture iodine, iodine sublimed, iodine solution, iodine crystals, iodine, iode, diiodine, vistarin, iodio, eranol, 1L, CHEBI:17606, Brown, PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N, molecular iodine, 0 deg.C, 11355, 253.809, Amber glass bottle, Liquid, 807, II, 0.7, 14mmHg
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7553-56-2
253.81
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
807
molecular iodine
I2
MFCD00011355 MFCD00164163
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CHEBI:17606
II
Specificatie
Brown
0°C
MFCD00011355 MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
molecular iodine
807
pH.Eur.
14mmHg
5
7553-56-2
I2
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
II
253.81
CHEBI:17606
Amber glass bottle
0.7
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Iodine solution 0.05M (0.1N)
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H373-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P314-Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Potassium iodide, Iodine