Learn More
HUBER Insulated Hose
Smooth silicon hose
Merk:  HUBER 6428
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10710913
  • 1710.00 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Metal
  • Min. temp.: -100°C
  • Max. temp.: 350°C
  • Connection: M30 x 1.5
  • Nominal width: 20mm
  • Insulation: Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps
Specificatie
Specificatie
-100°C to +350°C
Insulated Hose
300 cm