Learn More
Miele Professional™ Insert
Insert E 118 for the optimum loading of half petri dishes
Merk: Miele Professional™ 3830270
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Suitable for 38 half petri dishes with Ø 100 mm
- equipped with 38 holders, height 70 mm, distance approx. 26 mm
- For use in upper basket
Specificatie
Roestvrij staal | |
Roestvrij staal | |
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | |
120 mm |
Inzetrek/module voor petrischalen | |
38 petrischalen | |
445 mm | |
460 mm |