Learn More
Miele Professional™ Insert
Insert E 494 for the gentle holding of 5 microtiter plates
Merk: Miele Professional™ 12669920
324.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
For microtiter plates
Specificatie
Roestvrij staal | |
5 Microtiterplaten | |
440 mm | |
205 mm |
Roestvrij staal | |
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | |
35 mm |