Learn More
Indium(III) chloride, anhydrous, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-82-8 | InCl3
90.55 - 1144.70
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10025-82-8 |
---|---|
Moleculaire formule | InCl3 |
MDL-nummer | MFCD00011058 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11384967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041977.09 |
10 g |
90.55
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11364967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041977.18 |
50 g |
295.47
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11374967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041977.30 |
250 g |
1144.70
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Indium(III) chloride is used in organic reactions such as Friedel-crafts acylation and Diels-Alder reaction as a Lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
10025-82-8 | |
InCl3 | |
MFCD00011058 |
Specificatie
800°C | |
586°C | |
10025-82-8 | |
Crystalline | |
InCl3 | |
UN3260 | |
Soluble in water and tetrhydrofuran; Sparingly soluble in alcohol; Insoluble in ether. | |
99.99% | |
Hygroscopic |
Indium(III) chloride | |
anhydrous | |
White | |
(metals basis) | |
MFCD00011058 | |
14,4958 | |
221.18 | |
Odorless | |
3.460 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318-H302;
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-043-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NL1400000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Indium(III) chloride anhydrous
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Indium chloride