Learn More
Indium(III) chloride, anhydrous, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-82-8 | InCl3
60.30 - 215.31
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10025-82-8
Moleculaire formule InCl3
MDL-nummer MFCD00011058
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11339515
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18758.06
5 g
60.30
11349515
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18758.14
25 g
215.31
Beschrijving
Beschrijving
Indium(III) chloride is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity. It catalyzes the enantioselective ring-opening of meso-aziridines with thiols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Indium(III) chloride is used in famous organic reactions such as Friedel-Crafts acylation and Diels-Alder reaction as a lewis acid catalyst. It is an efficient catalyst for thioacetalization and its chemoselectivity. It catalyzes the enantioselective ring-opening of meso-aziridines with thiols.
Solubility
Soluble in water and tetrahydrofuran. Sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong acids and strong oxidizing agents. The molten state of indium(III) chloride may conduct electricity.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10025-82-8
InCl3
MFCD00011058
Specificatie
800°C
586°C
10025-82-8
MFCD00011058
14,4958
221.18
Odorless
3.46
Indium(III) chloride
anhydrous
InCl3
UN3260
Soluble in water and tetrahydrofuran. Sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
≥98%
Hygroscopic
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318-H302
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-043-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NL1400000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Indium(III) chloride, anhydrous
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Indium chloride