Learn More
IGEPAL∣r CA-630, Thermo Scientific Chemicals
IGEPAL∣r CA-630, CAS # 9002-93-1, is a nonionic and non-denaturing detergent used mainly for the solubilization, isolation, and purification of membrane protein complexes.
92.24 - 205.02
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 9002-93-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C16H26O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 250.38 |
MDL-nummer | MFCD00132505 |
InChI Key | JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | Octylphenyl-polyethylene glycol |
IUPAC Name | 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol |
SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15443719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61055.AE |
100 mL |
92.24
100 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15453719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61055.AP |
500 mL |
205.02
500 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Detergent, equivalent to Nonidet P-40. For solubilizing membrane proteins, IGEPAL™ CA-630 is used as a detergent in paper industry, hand cleaners, metal cleaners. It is suitable for solubilization, isolation and purification of membrane protein complexes and in two-dimensional gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- IGEPAL|r CA-630 is a nonionic and non-denaturing detergent similar to Nonidet P-40
Application
- IGEPAL|r CA-630 is mainly used for the solubilization, isolation, and purification of membrane protein complexes and in two-dimensional gel electrophoresis
- IGEPAL|r CA-630 can be used in the composition of homogenizing buffers during western blotting technique in mouse muscle homogenates
- It has been used in X-gal staining to study the lacZ expression
- IGEPAL|r CA-630 is also a component of the cell lysis buffer in order to prepare RT-qPCR-ready cell lysates
Chemische identificatiekenmerken
9002-93-1 | |
250.38 | |
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol |
C16H26O2 | |
MFCD00132505 | |
Octylphenyl-polyethylene glycol | |
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
Specificatie
IGEPAL™ CA-630 | |
9002-93-1 | |
1.060 | |
MFCD00132505 | |
Miscible with water. | |
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 | |
250.38 |
Colorless | |
Liquid | |
C16H26O2 | |
Octylphenyl-polyethylene glycol | |
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H318-H315
Causes serious eye damage.
Causes skin irritation.
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- IGEPAL CA-630
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: IGEPAL CA-630