Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP aQ HPLC Columns
Stable in 100% aqueous mobile phase, Hypersil GOLD aQ polar endcapped C18 preparative HPLC columns provide enhanced retention and resolution of polar analytes.
264.00 - 33600.00
Specificatie
Partikelgrootte 5 μm
pH 2 to 9
Poriegrootte 175 Å
Oppervlakte 220 m²/g
Temperatuur 60°C
Meer specificaties weergeven
Producten 28
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) Kolomindeling Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Diameter (metrisch) Kolomindeling Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16378546
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-018823A
8 mm 10 mm Guard Column
264.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16388546
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-019023A
20 mm 10 mm Guard Column
417.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16398546
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-019323A
30 mm 10 mm Guard Column, 1/16 in.
577.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16308556
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-019323B
30 mm 10 mm Guard Column, 1/8 in.
577.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16318556
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-029023A
20 mm 20 mm Guard Column This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16328556
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-029323A
30 mm 20 mm Guard Column, 1/16 in.
878.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16338556
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-029323B
30 mm 20 mm Guard Column, 1/8 in.
878.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16348556
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-109070A
100 mm 10 mm Preparative Column, Standard
2055.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16358556
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-109270A
100 mm 10 mm Preparative Column, Standard
3990.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16368556
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-109270XL
100 mm 25 mm Preparative Column, Xtended Life
7500.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16378556
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-109370A
100 mm 30 mm Preparative Column, Standard
7805.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16388556
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-109370XL
100 mm 30 mm Preparative Column, Xtended Life This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16398556
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-109570A
100 mm 50 mm Preparative Column, Standard
14145.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16308566
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-109570XL
100 mm 50 mm Preparative Column, Xtended Life
20770.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16318566
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-159070A
150 mm 10 mm Preparative Column, Standard
2350.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16328566
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-159270A
150 mm 20 mm Preparative Column, Standard
4475.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16338566
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-159270XL
150 mm 25 mm Preparative Column, Xtended Life
8490.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16348566
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-159370A
150 mm 30 mm Preparative Column, Standard
10185.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16358566
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-159370XL
150 mm 30 mm Preparative Column, Xtended Life This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16368566
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-159570A
150 mm 50 mm Preparative Column, Standard
19700.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16378566
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-159570XL
150 mm 50 mm Preparative Column, Xtended Life This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16388566
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-259070A
250 mm 10 mm Preparative Column, Standard
2760.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16398566
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-259270A
250 mm 20 mm Preparative Column, Standard
5505.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16308576
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-259270XL
250 mm 25 mm Preparative Column, Xtended Life
10510.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16318576
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-259370A
250 mm 30 mm Preparative Column, Standard
12845.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16328576
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-259370XL
250 mm 30 mm Preparative Column, Xtended Life This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
16338576
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-259570A
250 mm 50 mm Preparative Column, Standard
33600.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
16348576
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
25305-259570XL
250 mm 50 mm Preparative Column, Xtended Life This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Retain and resolve polar analytes for your scale up purification needs by using Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18 preparative columns. These C18 preparative HPLC columns are perfect for challenging reversed phase separations using highly aqueous mobile phases. Our columns come in a wide range of dimensions and an option for XtendedLife hardware which improves column lifetime by maintaining a uniform packed bed.
Alternative selectivity with polar endcapped C18 stationary phase
  • Polar functional group in endcap provides further interaction mechanism for separation of polar compounds.
  • Yields superior retention of polar compounds.
  • C18 (USP L1) selectivity.
Stability in highly aqueous mobile phases
  • Applicable in 100% aqueous mobile phases.
  • No loss of performance or stability.
Preparative HPLC Column Hardware Options - based on column inner diameter (i.d.) and column performance needs.
Standard Threaded and Standard Flange Hardware
  • Designed for standard applications, expertly packed and robustly designed to provide versatile products for routine use.
  • Standard threaded hardware for column i.d. < 40mm.
  • Standard flange hardware for column i.d. ≥ 40mm.
  • Standard hardware can be modified on request to be compatible with SFC.
XtendedLife Hardware
  • Improves column lifetime by incorporating an internal Dynamic Axial Compression (DAC) system, ensuring the media bed is continuously packed tightly.
  • Compatible with SFC and is available in dimensions up to 50mm i.d.
Preparative Guards are a proven and cost effective way to extend the lifetime of your prep column. Our preparative guard columns require the use of a preparative guard holder.
Customer Specific Orders
  • If there is a Thermo Scientific stationary phase you are currently using and would like to obtain in a preparative scale not shown or would like to discuss a specific column dimension, we would be happy to discuss your requirements.
  • Please contact your local sales representative for Customer Specific Orders.
  • Custom built columns are not eligible for returns.
About the Hypersil GOLD family of HPLC columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
Specificatie
Specificatie
5 μm
175 Å
60°C
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
2 to 9
220 m²/g
L1
12%
Polar
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado