Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-920 Series Blue Nitrile Medium Weight Gloves
Handle small and medium-sized components lightly coated with oil or lubricant with confidence. Protects skin from oil contamination.
95.50
Specificatie
Rugmateriaal Nitrile
Certificeringen/conformiteit ANSI, EN 388 : 3131
Manchetmateriaal Nitrile
Coating Material Nitrile
Stijl 11-920
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11766663
Bekijk documenten
Ansell™
11920100
10
95.50
12 paar
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11706673
Bekijk documenten
Ansell™
11920080
8
95.50
12 paar
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11796663
Bekijk documenten
Ansell™
11920070
7
95.50
12 paar
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11716673
Bekijk documenten
Ansell™
11920090
9
95.50
12 paar
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11776663
Bekijk documenten
Ansell™
11920110
11
95.50
12 paar
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11786663
Bekijk documenten
Ansell™
11920060
6
95.50
12 paar
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Patented Ansell Grip Technology™.
  • Microscopic channels in the glove coating guide away the oil for secure glove-to-surface contact.
  • Knitted construction
  • Nylon liner
  • Nitrile coating
  • Palm-coated finish
  • Knitwrist cuff
  • Blue color
Specificatie
Specificatie
Nitrile
Nitrile
11-920
Coated-palm
Good snag, puncture and superior abrasion resistance
ANSI, EN 388 : 3131
Nitrile
Nylon
144 Pairs
11-920