Learn More
Hydroxynaphthol Blue, Indicator for Metal Titration, Honeywell Fluka™
Indicator for metal titration
111.25 - 408.50
Chemische identificatiekenmerken
CAS 63451-35-4
Moleculaire formule C20H11N2Na3O11S3
Molecular Weight (g/mol) 620.46
MDL-nummer MFCD00036393
InChI Key JQECMNGWLIFQLL-UHFFFAOYSA-K
PubChem CID 44134769
IUPAC Name trisodium;3-hydroxy-4-[2-(2-oxo-4-sulfonatonaphthalen-1-ylidene)hydrazinyl]naphthalene-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15624110
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
33936-10G
10 g Glass Bottle
111.25
15634110
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
33936-50G
50 g Glass Bottle
408.50
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
63451-35-4
620.46
JQECMNGWLIFQLL-UHFFFAOYSA-K
trisodium;3-hydroxy-4-[2-(2-oxo-4-sulfonatonaphthalen-1-ylidene)hydrazinyl]naphthalene-2,7-disulfonate
C20H11N2Na3O11S3
MFCD00036393
44134769
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specificatie
Hydroxynaphthol blue
C20H11N2Na3O11S3
NONH for all modes of transport
Conforms to structure
trisodium;3-hydroxy-4-[2-(2-oxo-4-sulfonatonaphthalen-1-ylidene)hydrazinyl]naphthalene-2,7-disulfonate
44134769
Liquid
63451-35-4
MFCD00036393
JQECMNGWLIFQLL-UHFFFAOYSA-K
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
620.46
620.47g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'rtecsNumber' : 264-197-7