Learn More
Hydrofluoric acid, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥40%, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥40%
58.22 - 438.41
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7664-39-3 |
---|---|
Moleculaire formule | FH |
Molecular Weight (g/mol) | 20.01 |
MDL-nummer | MFCD00011346 |
InChI Key | KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 |
PubChem CID | 14917 |
ChEBI | CHEBI:29228 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15602980
|
Honeywell-Fluka
30103-1L |
1 L |
58.22
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15612980
|
Honeywell-Fluka
30103-2.5L |
2.5 L |
125.73
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15632980
|
Honeywell-Fluka
30103-5L |
5 L |
280.71
5 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15642980
|
Honeywell-Fluka
30103-6X1L |
6 x 1 L |
312.40
6 stuks |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15622980
|
Honeywell-Fluka
30103-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
438.41
4 stuks |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Chemische identificatiekenmerken
7664-39-3 | |
20.01 | |
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N | |
14917 |
FH | |
MFCD00011346 | |
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 | |
CHEBI:29228 |
Specificatie
Hydrofluoric Acid | |
7664-39-3 | |
1.15g/mL at 25°C | |
25mmHg (20°C) | |
MFCD00011346 | |
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 | |
F | |
20.01 | |
CHEBI:29228 | |
ACS/puriss. p.a. |
Reag. Ph. Eur. reag. ISO | |
≥40% | |
≤0.0005% (as SO4) | |
FH | |
1790 | |
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen fluoride | |
14917 | |
20.01g/mol |
Veiligheid en behandeling
P260-P280-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P403 + P233
H300 + H310 + H330-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 231-634-8
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Hydrofluoric acid
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H300 + H310 + H330-Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Hydrogen fluoride