Learn More
Hydrofluoric Acid, 40%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
112.27 - 117.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7664-39-3 |
---|---|
Moleculaire formule | FH |
Molecular Weight (g/mol) | 20.01 |
MDL-nummer | MFCD00011346 |
InChI Key | KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 |
PubChem CID | 14917 |
ChEBI | CHEBI:29228 |
IUPAC Name | hydrogen fluoride |
SMILES | F |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10141760
|
Fisher Chemical
H/1400/15 |
1 L |
117.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10418410
|
Fisher Chemical
H/1400/17 |
2.5 L |
112.27
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Hydrofluoric Acid, 40%, Certified AR for Analysis
Chemische identificatiekenmerken
7664-39-3 | |
20.01 | |
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N | |
14917 | |
hydrogen fluoride |
FH | |
MFCD00011346 | |
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 | |
CHEBI:29228 | |
F |
Specificatie
1 | |
7664-39-3 | |
105°C | |
FH | |
MFCD00011346 | |
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen fluoride | |
14917 | |
20g/mol |
Colorless | |
-35°C | |
HDPE plastic bottle | |
Liquid | |
hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride, rubigine, fluorwasserstoff, hydrogen-fluoride, antisal 2b, fluorowodor polish, caswell no. 484 | |
F | |
20.01 | |
CHEBI:29228 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Hydrofluoric acid, 48 to 51% solution in water
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H310-Dodelijk bij contact met de huid.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H300-Dodelijk bij inslikken.
- H330-Dodelijk bij inademing.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P262-Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.